Print…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46673-1G OR46673-100MG OR46673-250MG OR46673-500MG OR46673-5G
APOSOR46673-1GEA 519 EUR
APOSOR46673-1G APOSOR46673-100MG APOSOR46673-250MG APOSOR46673-500MG APOSOR46673-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₂H₁₅ClN₂O
Peso Molecular: 238.72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20483877
Número CAS: 401495-67-8