Print…
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46670-1G OR46670-250MG OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA 519 EUR
APOSOR46670-1G APOSOR46670-250MG APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₃Cl₂NO₂
Peso Molecular: 262.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448240
Número CAS: 162848-18-2