Print…
Benzyltriethylammonium chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl triethylammonium chloride
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 24.8 EUR
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Benzyltriethylammonium chloride 99%
Benzyltriethylammonium chloride
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN
Peso Molecular: 227.78 g/mol
Ponto de ebulição: 444.8 °C
Ponto de Fusão: 185…192 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011824
Número CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1