Print…
β-Methyllevulinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46668-1G OR46668-250MG OR46668-500MG OR46668-5G
APOSOR46668-1GEA 219 EUR
APOSOR46668-1G APOSOR46668-250MG APOSOR46668-500MG APOSOR46668-5G
β-Methyllevulinic acid
beta-Methyllevulinic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143691
Número CAS: 6628-79-1