Print…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 432 EUR
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₃
Peso Molecular: 251.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00985201
Número CAS: 4068-58-0