Print…
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46650-1G OR46650-100MG OR46650-250MG OR46650-500MG OR46650-5G
APOSOR46650-1GEA 980 EUR
APOSOR46650-1G APOSOR46650-100MG APOSOR46650-250MG APOSOR46650-500MG APOSOR46650-5G
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18089198
Número CAS: 114380-31-3