Print…
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Dihydroxydiphenyl Disulphide, 3,3'-Dithiodiphenol, 3,3-Disulphanediyldiphenol
OR4665-5G OR4665-25G
APOSOR4665-5GEA 163 EUR
APOSOR4665-5G APOSOR4665-25G
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S₂
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094663
Número CAS: 21101-56-4