Print…
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46649-50MG OR46649-250MG OR46649-500MG
APOSOR46649-50MGEA 132 EUR
APOSOR46649-50MG APOSOR46649-250MG APOSOR46649-500MG
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄O₃
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195602
Número CAS: 137465-01-1