Print…
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 0 EUR
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₄Br₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 212…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 143769-25-9