6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR46623-1G
OR46623-250MG
OR46623-100MG
OR46623-500MG
OR46623-2.5G
APOSOR46623-1GEA
0
EUR
APOSOR46623-1G
APOSOR46623-250MG
APOSOR46623-100MG
APOSOR46623-500MG
APOSOR46623-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Fórmula:
C₁₁H₁₆N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09729052 Número CAS: 224187-22-8 |