Print…
Ácido 2-oxoglutárico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
OR4662-100G OR4662-25G OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA 67.2 EUR
APOSOR4662-100G APOSOR4662-25G APOSOR4662-500G
Ácido 2-oxoglutárico
Ácido 2-oxoglutárico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004165
Número CAS: 328-50-7
Merck Index: 13,05320