Print…
N-Methoxy-N-methylacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 132 EUR
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 152 °C
Densidade: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060098
Número CAS: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3 III