Print…
2,3-Dimethyl-1-butene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 72.5 EUR
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Dimethyl-1-butene
2,3-Dimethyl-1-butene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 56 °C
Densidade: 0,68 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008923
Número CAS: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II