Print…
Trietilenoglicol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 362 EUR
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
Trietilenoglicol 99%
Trietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 284…288 °C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002880
Número CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2