Print…
3-Hydroxytetrahydropyran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-2H-pyran, Tetrahydro-2H-pyran-3-ol
OR46583-1G OR46583-5G OR46583-250MG
APOSOR46583-1GEA 26.1 EUR
APOSOR46583-1G APOSOR46583-5G APOSOR46583-250MG
3-Hydroxytetrahydropyran
3-Hydroxytetrahydropyran
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219387
Número CAS: 19752-84-2