Print…
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR46580-10G OR46580-1G OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA 68.4 EUR
APOSOR46580-10G APOSOR46580-1G APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fórmula: C₇H₆ClNO₄S
Ponto de Fusão: 125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039754
Número CAS: 97-07-4