Print…
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 0 EUR
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142339
Número CAS: 17299-07-9