Print…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 108 EUR
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Fórmula: C₈H₁₂Cl₂Pd
Peso Molecular: 285.50 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012412
Número CAS: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8