Print…
Isopropoxyacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46564-1G OR46564-250MG OR46564-5G
APOSOR46564-1GEA 0 EUR
APOSOR46564-1G APOSOR46564-250MG APOSOR46564-5G
Isopropoxyacetic acid 98%
Isopropoxyacetic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09055367
Número CAS: 33445-07-7