Print…
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46550-100G OR46550-25G
APOSOR46550-100GEA 321 EUR
APOSOR46550-100G APOSOR46550-25G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Fórmula: C₁₆H₁₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321300
Número CAS: 37742-98-6