Print…
6-Iodo-o-toluic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 122 EUR
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
6-Iodo-o-toluic acid 95%
6-Iodo-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310823
Número CAS: 54811-50-6