Print…
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46530-1G OR46530-5G OR46530-25G
APOSOR46530-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46530-1G APOSOR46530-5G APOSOR46530-25G
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Ponto de Fusão: 97,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173929
Número CAS: 42521-10-8