Print…
3-Bromothioanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 161 EUR
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Fórmula: C₇H₇BrS
Ponto de ebulição: 124…125 °C/10mmHg
Densidade: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041395
Número CAS: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9,III