Print…
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46516-10G OR46516-25G OR46516-5G
APOSOR46516-10GEA 0 EUR
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G APOSOR46516-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154984
Número CAS: 615-87-2