Print…
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 97.8 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659999
Número CAS: 915107-31-2