Print…
Éter difenílico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 21.9 EUR
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Éter difenílico
Éter difenílico
Fórmula: C₁₂H₁₀O
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Ponto de ebulição: 258…260 °C
Ponto de Fusão: 25…27 °C
Densidade: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003034
Número CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,07442