Print…
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 316 EUR
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 74…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036225
Número CAS: 73112-16-0