Print…
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 89.9 EUR
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Fórmula: C₆H₈O₃
Ponto de ebulição: 95…120 °C/0,4mmHg
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003253
Número CAS: 1883-75-6