Print…
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46503-25G OR46503-100G
APOSOR46503-25GEA 21.9 EUR
APOSOR46503-25G APOSOR46503-100G
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Fórmula: C₈H₈O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092317
Número CAS: 4282-32-0