Print…
2,5-Diethoxythiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4650-100G OR4650-25G OR4650-5G
APOSOR4650-100GEA 0 EUR
APOSOR4650-100G APOSOR4650-25G APOSOR4650-5G
2,5-Diethoxythiophenol
2,5-Diethoxythiophenol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 29236-93-9