Print…
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO
Peso Molecular: 149.62 g/mol
Ponto de Fusão: 176…181 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183487
Número CAS: 50492-22-3