Print…
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 88.6 EUR
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143194
Número CAS: 122536-76-9