Print…
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR4630-5G OR4630-1G
APOSOR4630-5GEA 333 EUR
APOSOR4630-5G APOSOR4630-1G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 166 °C
Densidade: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191347
Número CAS: 132958-72-6
UN: 2734
ADR: 8+3,II