Print…
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 74.1 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 160…164 °C
Densidade: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191348
Número CAS: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II