Print…
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4626-10G OR4626-25G
APOSOR4626-10GEA 152 EUR
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 103…106 °C/35mmHg
Densidade: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788747
Número CAS: 104641-60-3