Print…
2,6-Diethynylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46259-1G OR46259-5G OR46259-10G
APOSOR46259-1GEA 81.2 EUR
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Fórmula: C₉H₅N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09039127
Número CAS: 75867-46-8