Print…
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46250-1G OR46250-5G
APOSOR46250-1GEA 87 EUR
APOSOR46250-1G APOSOR46250-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Fórmula: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013122
Número CAS: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III