Print…
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 0 EUR
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₄N₂O
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129925
Número CAS: 3920-50-1