Print…
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46244-25G OR46244-5G
APOSOR46244-25GEA 72.5 EUR
APOSOR46244-25G APOSOR46244-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 89…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09260903
Número CAS: 22536-61-4