Print…
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46242-1G OR46242-25G OR46242-5G
APOSOR46242-1GEA 21.5 EUR
APOSOR46242-1G APOSOR46242-25G APOSOR46242-5G
N,O-Di-boc-hydroxylamine
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₅
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00034797
Número CAS: 85006-25-3
EINECS: 285-055-0