Print…
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4624-1G OR4624-5G OR4624-250MG
APOSOR4624-1GEA 71.3 EUR
APOSOR4624-1G APOSOR4624-5G APOSOR4624-250MG
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 101…103 °C/3mmHg
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082638
Número CAS: 114715-39-8