Print…
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46232-1G OR46232-250MG
APOSOR46232-1GEA 0 EUR
APOSOR46232-1G APOSOR46232-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Fórmula: C₅H₃Cl₂N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16658133
Número CAS: 1240390-28-6