Print…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
OR46230-100G OR46230-25G OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA 72.5 EUR
APOSOR46230-100G APOSOR46230-25G APOSOR46230-500G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de Fusão: 116…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002276
Número CAS: 2150-47-2