Print…
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 108 EUR
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 62…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200685
Número CAS: 20469-65-2