Print…
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 33.5 EUR
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.19 g/mol
Ponto de ebulição: 272…274 °C
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004655
Número CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8