2-Aminopyridin-4-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Amino-4-hydroxypyridine
OR46212-25G
OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA
78.3
EUR
APOSOR46212-25G
APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Fórmula:
C₅H₆N₂O Peso Molecular: 110.12 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04114161 Número CAS: 33631-05-9 |