Print…
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 115…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11036206
Número CAS: 73895-98-4