Print…
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-5GEA 79.9 EUR
APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₉BrO₂S
Peso Molecular: 249,13
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00185849
Número CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III