Print…
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR4618-25G OR4618-5G
APOSOR4618-25GEA 652 EUR
APOSOR4618-25G APOSOR4618-5G
(S)-2-Methylpyrrolidine 95%
(S)-2-Methylpyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 97…99 °C
Densidade: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 7,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07779425
Número CAS: 59335-84-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II