Print…
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 37.7 EUR
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 61…62 °C/40mmHg
Densidade: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010408
Número CAS: 63126-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III